Learn More
Merck Rheodyne™ Injector, Rheodyne™, 7725i
Internal position sensing switch, Manual, Number of ports: 6 and Number of positions: 2
Marke:  Merck 57621
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 17871216
  • 1535.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rheodyne™ Injector model is a stainless steel version and comprises of a six-port sample injection valves in which the sample is loaded through a built-in needle port in the front of the valve.
Spezifikation
Spezifikation
Liquid Chromatography
7,000 psi max. pressure
Sonderangebote
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC