Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Probenschleife |
| Beschreibung | Für Rheodyne 9010/9725; 200 µl; Innendurchmesser 0,51 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rheodyne Injektormodelle 9010/9725 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.020 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,51 mm |
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.