Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Probenschleifen
Artikelnummer. 10776524 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rheodyne Injektormodell 8125
Rheodyne Injektormodelle 7010/7125
Rheodyne Injektormodelle 7725/7725i
Rheodyne Injektormodelle 9010/9725
Rheodyne Injektormodelle 9725/9725i
Innendurchmesser (metrisch):
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm und 0,2 mm
1,0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10776524
Marke: Thermo Scientific™ 7025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
Thermo Scientific™ Rheodyne Probenschleifen sind vorgesehen für Rheodyne-Probeninjektoren aus Edelstahl oder biokompatiblem PEEK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Probenschleife
Beschreibung Für Rheodyne 7010/7125; 200 µl; Innendurchmesser 0,76 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rheodyne Injektormodelle 7010/7125
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,030 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,76 mm
Volumen (metrisch) 200 μl
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.