Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Statoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Rheodyne™ Statoren mit beliebten Rheodyne Injektormodellen zur Verwendung in Hochleistungssystemen für die Flüssigchromatographie (HPLC).
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Statoren |
| Beschreibung | Für Rheodyne 7060/7066 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rheodyne Injektormodelle 7060/7066 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.