Learn More
RHOBTB2 Antibody (DBC2/3364) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18345123 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18345123 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18345123
Marke: Novus Biologicals NBP308806
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
RHOBTB2 Monoclonal specifically detects RHOBTB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RHOBTB2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon DBC2/3364
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL, Protein Array
Zusammensetzung 10mM PBS
Gen-Alias DBC2KIAA0717Deleted in breast cancer 2 gene protein, p83, Rho-related BTB domain containing 2, rho-related BTB domain-containing protein 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant RHOBTB2 protein fragment (around aa 554-604) (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23221
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2c κ