Learn More
RHOBTB3 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18366529 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18366529 0.05 mg 0.05 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18366529
Marke: Novus Biologicals H00022836B01P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Polyclonal Antibody
RHOBTB3 Polyclonal antibody specifically detects RHOBTB3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RHOBTB3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer AAH41337
Gen-Alias EC 3.6.1.-, KIAA0878rho-related BTB domain-containing protein 3, Rho-related BTB domain containing 3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RHOBTB3 (AAH41337, 1 a.a. - 611 a.a.) full-length human protein. MSIHIVALGNEGDTFHQDNQPSGLIRTYLGRSPLVSGDESSLLLNAASTVARPVFTEYQASAFGNVKLVVHDCPVWDIFDSDWYTSRNLIGGADIIVIKYNVNDKFSFHEVKDNYIPVIKRALNSVPVIIAAVGTRQNEELPCTCPLCTSDRGSCVSTTEGIQLAKELGATYLELHSLDDFYIGKYFGGVLEYFMIQALNQKTSEKMKKRKMSNSFHGIRPPQLEQPEKMPVLKAEASHYNSDLNNLLFCCQCVDVVFYNPDLKKVVEAHKIVLCAVSHVFMLLFNVKSPTDIQDSSIIRTTQDLFAINRDTAFPGASHESSGNPPLRVIVKDALFCSCLSDILRFIYSGAFQWEELEEDIRKKLKDSGDVSNVIEKVKCILKTPGKINCLRNCKTYQARKPLWFYNTSLKFFLNKPMLADVVFEIQGTTVPAHRAILVARCEVMAAMFNGNYMEAKSVLIPVYGVSKETFLSFLEYLYTDSCCPAGIFQAMCLLICAEMYQVSRLQHICELFIITQLQSMPSRELASMNLDIVDLLKKAKFHHSDCLSTWLLHFIATNYLIFSQKPEFQDLSVEERSFVEKHRWPSNMYLKQLAEYRKYIHSRKCRCLVM
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22836
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG