Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 101 inneres Salz 94 %
Artikelnummer. 10475081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10475081
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419060010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 101 inner salt
Schmelzpunkt 271.0°C
Namenshinweis 94%
CAS 116450-56-7
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C32H30N2O3
Max. Fluoreszenz 588nm (in methanol)
MDL-Nummer MFCD00051383
InChI-Schlüssel MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
Infrarotspektrum Echt
SMILES C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C(=C5C=C6CCC[N+]7=C6C(=C5O4)CCC7)C8=CC=CC=C8C(=O)[O-])CCCN3C1
Molekulargewicht (g/mol) 490.603
PubChem CID 2735129
ChEBI CHEBI:52314
Lambda max. 567nm (in methanol)
Formelmasse 490.59
Reinheit (%) 94%
Güte Rein
Molarer Absorptionskoeffizient 83300L/(mole.cm) (lambda max.)
Verpackung Glasflasche
Farbe Violett
Menge 1 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 101 inner salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.