Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 123, +99 %
Artikelnummer. 10578132 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10578132
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419091000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 62669-70-9 | C21H19ClN2O4 | 398.843 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62669-70-9
Summenformel C21H19ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 398.843
MDL-Nummer MFCD00012664
InChI-Schlüssel SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211830
IUPAC-Name Methyl2-(3-Amino-6-Iminoxanthen-9-yl)Benzoat;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 123
Namenshinweis 99+%
Prozentgehaltsbereich 99+%
Merck Index 15, 8306
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 380.82
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 99.0% min.
Farbe Braun bis Braun-rot oder grün
Menge 100 mg
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 123
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /