Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G
Artikelnummer. p-7042379
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15474719
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62315.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für die Fluoreszenzmarkierung geeignet.
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rhodamin-Farbstoffe werden in vielen Bereichen der Biotechnologie eingesetzt, z. B. in der Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie und ELISA.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 989-38-8
Summenformel C28H31ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 479.017
MDL-Nummer MFCD00012665
InChI-Schlüssel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1; C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-Name Ethyl 2-[3-(Ethylamino)-6-Ethylimino-2,7 -Dimethylxanthen-9-yl]Benzoat-Hydron;Chlorid
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 6G
Beilstein 3900071
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 479.02
Farbe Braun bis rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.