Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin 6G, rein
Artikelnummer. 10286580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10286580 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10286580 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 191410500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine 6G
Schmelzpunkt 290.0°C
CAS 989-38-8
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Summenformel C28H31ClN2O3
MDL-Nummer MFCD00012665
Beilstein 18, V,12, 283
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
Farbe Braun bis braun-rot
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 50 g
InChI-Schlüssel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Feines Kristallpulver
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
IUPAC-Name Ethyl 2-[3-(Ethylamino)-6-Ethylimino-2,7 -Dimethylxanthen-9-yl]Benzoat-Hydron;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 479.017
PubChem CID 51358423
Formelmasse 479.01
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine 6G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /