Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin B, Laserqualität, +99 %
Artikelnummer. 10229510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10229510 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10229510 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 419000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine B
Schmelzpunkt 210.0°C to 211.0°C
Namenshinweis 99+%
CAS 81-88-9
Prozentgehaltsbereich 99+%
Summenformel C28H31ClN2O3
Max. Fluoreszenz 565nm (in methanol)
MDL-Nummer MFCD00011931
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
InChI-Schlüssel PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Infrarotspektrum Echt
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
IUPAC-Name [9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 479.02
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Lambda max. 545nm (in methanol)
Formelmasse 479.01
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Molarer Absorptionskoeffizient 106000L/(mole.cm) (lambda max.)
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rhodamine B
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.