Learn More
Rhodamin B, TRC
Artikelnummer. 30412939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412939 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30412939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR318605100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine B chloride
CAS 81-88-9
Summenformel C28 H31 N2 O3 . Cl
Menge 100 g
Synonym Rhodamine B, Xanthylium','9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-','chloride (1:1), Ammonium','[9-(o-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]diethyl-','chloride (8CI), Xanthylium','9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-','chloride (9CI), [9-(o-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]diethylammonium chloride (6CI,7CI), 11411 Red, ADC Rhodamine B, Aizen Rhodamine B, Aizen Rhodamine BH, Aizen Rhodamine BHC, Akiriku Rhodamine B, Amezin Rhodamine B Liquid, Basazol Red 71L, Basazol Red 71P, Basic Rose Extract, Basic Rose Red, Basic Violet 10, Basonyl Red 540, Basonyl Red 545, Basonyl Red 545FL, Brilliant Pink B, C.I. 45170, C.I. Basic Violet 10, C.I. Food Red 15, Calcozine Red BX, Calcozine Rhodamine BXP, Cerise Toner X 1127, Chromatint Rhodamine B, D and C Red No. 19, D&C Red 19, D&C Red No. 19, Diabasic Rhodamine B, Edicol Supra Rose B, Edicol Supra Rose BS, Eriosin Rhodamine B, FD And C Red No. 19, Flexo Red 540, GRM 980, Hexacol Rhodamine B Extra, Ikada Rhodamine B, Japan Red 213, Japan Red No. 213, LC 6100, Mitsui Rhodamine BX, OP 312, RHB, Red No. 213, Rheonine B, Rhodamine 610 chloride, Rhodamine B, Rhodamine B 500, Rhodamine B 500 hydrochloride, Rhodamine B Extra, Rhodamine B Extra M 310, Rhodamine B Extra S, Rhodamine B-EX, Rhodamine BA, Rhodamine BA Export, Rhodamine BDC, Rhodamine BN, Rhodamine BS, Rhodamine BX, Rhodamine BXL, Rhodamine BXP, Rhodamine FB, Rhodamine Lake Red B, Rhodamine O, Rhodamine S, Rhodamine S (Russian), Rhodamine','tetraethyl-, Sicilian Cerise Toner A 7127, Sumiplast Pink B, Symulex Magenta F, Symulex Rhodamine B Toner F, Takaoka Rhodamine B, Tetraethylrhodamine
InChI-Formel InChI=1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
SMILES [Cl-].CCN(CC)c1ccc2C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
IUPAC-Name [9-(2-Carboxyphenyl)-6 -(Diethylamino)Xanthen-3-Ylidene]-Diethylazanium;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 479.01
Formelmasse 478.2023