missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Rhodamine Green™-X, Succinimidyl Ester, Hydrochloride, mixed isomers

Artikelnummer. 11528976
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 11528976

Marke: Invitrogen™ R6113

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Rhodamine Green™-X, Succinimidylester, Hydrochlorid, Misch-Isomere

Der thiolreaktive Rhodamin Green™-X, Succinimidylester kann verwendet werden, um grün-fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima ∼502/527 nm zu erzeugen. Dieser Farbstoff ist das nicht-sulfonierte Analogon des Alexa Fluor™ 488 Farbstoffs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 5 mg
Produkttyp Succinimidyll-Ester
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff Rhodamine Green™
Markertyp Klassische Farbstoffe
Produktlinie Rhodamine Green
Emission 527
Anregung 502
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt