Learn More
Invitrogen™ Rhodamine Red™ C2 Maleimide
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
Das thiolreaktive Rhodamin Red™ C2-Maleimid kann zur Herstellung von rot fluoreszierenden Biokonjugaten mit Anregungs-/Emissionsmaxima bei ∼560/580 nm verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Maleimid |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Maleimid |
| Marker oder Farbstoff | Rhodamin Red™, Rhodamin Red™ C2-Maleimid |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |
| Produktlinie | Rhodamine Red |
| Emission | 580 |
| Mehr anzeigen |