Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin WT, 20 % Lösung in Wasser
Artikelnummer. 12193761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12193761 1 l -
12103771 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12193761 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 446970010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 €
    281.65 € / 1 Liter
    Sparen 59.35 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37299-86-8 | C29H29ClN2Na2O5 | 566.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine WT
CAS 37299-86-8, 7732-18-5
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.16
Summenformel C29H29ClN2Na2O5
Dichte 1.1600g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Menge 1 l
InChI-Schlüssel NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Dinatrium;4-[3-(Diethylamino)-6-Diethylazaniumylidenexanthen-9-yl]Benzol-1,3-Dicarboxylat;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 566.99
PubChem CID 37718
Formelmasse 566.99