Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamin WT, 20 % Lösung in Wasser
Artikelnummer. p-4440197 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 12103771
Marke: Thermo Scientific Chemicals 446971000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 37299-86-8 | C29H29ClN2Na2O5 | 566.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodamine WT
CAS 37299-86-8, 7732-18-5
Summenformel C29H29ClN2Na2O5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
InChI-Schlüssel NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-]
IUPAC-Name Dinatrium;4-[3-(Diethylamino)-6-Diethylazaniumylidenexanthen-9-yl]Benzol-1,3-Dicarboxylat;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 566.99
PubChem CID 37718
Formelmasse 566.99
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.16
Dichte 1.1600g/mL
Menge 100 ml