Learn More
Rhodanin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024096
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11493837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18293.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133.183 g/mol
Rhodanine inhibits the multiplication of echovirus 12 and the development of virus-induced morphologic changes. It has been used in tannase assay in cultures of tannin degrading fungi. It possess anticonvulsant, antibacterial, antiviral and antidiabetic activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Rhodanin hemmt die Vermehrung des Echovirus 12 und die Entwicklung von virusinduzierten morphologischen Veränderungen. Es wird in Tannase-Assays in Kulturen von Tannin-abbauenden Pilzen verwendet. Es besitzt antikonvulsive, antibakterielle, antivirale und antidiabetische Aktivitäten.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2.25 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-84-4
Summenformel C3H3NOS2
Molekulargewicht (g/mol) 133.183
MDL-Nummer MFCD00005488
InChI-Schlüssel KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodanine, 2-thioxothiazolidin-4-one, 2-thioxo-4-thiazolidinone, rhodaninic acid, 4-thiazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, rhodanic acid, rhodanin, rodanin, 4-oxo-2-thioxothiazoline
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-4-on
SMILES C1C(=O)NC(=S)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodanine
Schmelzpunkt 166°C to 171°C
Dichte 0.868
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 110701
Merck Index 14,8184
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2.25g/L at 20°C).
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) ≥98%