Learn More
Rhodanin, TRC
Artikelnummer. 30415523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415523 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR3186151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodanine
CAS 141-84-4
Summenformel C3H3NOS2
Menge 1 g
Synonym 2-Thio-4-ketothiazolidine, 2-Thio-4-thiazolinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 4-Oxo-1,3-thiazolidine-2-thione, 4-Oxo-2-thiazolidinethione, 4-Oxo-2-thionothiazolidine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine, 4-Thiazolidinone-2-thione, NSC 1899, Rhodaninic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H3NOS2/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMILES O=C1CSC(=S)N1
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
Formelmasse 132.9656