Learn More
Rhodium, 1 % auf Polyethylenimin/SiO2-Pulver, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11325697
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11325697 5 g 5 Gramm
11315697 25 g -
2 options
Artikelnummer. 11325697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043409.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-16-6
Summenformel Rh
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC-Name Rhodium
SMILES [Rh]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis 1% on polyethyleneimine/SiO2
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Odorless