Learn More
Rhodium (5 % auf Aluminiumoxid), TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Rhodium |
| CAS | 7440-16-6 |
| Menge | 2.5 g |
| Summenformel | Rh |
| Synonym | Rh |
| InChI-Formel | InChI=1S/Rh |
| SMILES | [Rh] |
| IUPAC-Name | Rhodium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.91 |
| Formelmasse | 102.9055 |