Learn More
Rhodium (5 % auf Aluminiumoxid), TRC
Artikelnummer. 30424442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424442 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR31863510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium
CAS 7440-16-6
Menge 10 g
Summenformel Rh
Synonym Rh
InChI-Formel InChI=1S/Rh
SMILES [Rh]
IUPAC-Name Rhodium
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
Formelmasse 102.9055