Learn More
Rhodiumacetat, ca. 40 % Rh, braun, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-41353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10125070
Marke: Thermo Scientific Acros 270200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 42204-14-8 | C2H3O2Rh | 161.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42204-14-8
Summenformel C2H3O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 161.95
MDL-Nummer MFCD03410291
InChI-Schlüssel NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Synonym rhodium 3+ ion acetate
PubChem CID 3660445
IUPAC-Name Essigsäure; Rhodium
SMILES [Rh].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium acetate
Namenshinweis ca. 40% Rh
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Strukturformel Rh(CO2CH3)x
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 130.96
Reinheit (%) ∼40% (Rh)