Learn More
Rhodium auf Aluminiumoxid, 5 % Rh, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10431631
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
7440-16-6, 1344-28-1
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
Rhodium
[Rh]
7440-16-6, 1344-28-1
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
Rhodium
[Rh]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Rhodium on alumina
Schmelzpunkt 2072.0°C
Siedepunkt 3147.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 102.91