Learn More
Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.8 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15477035
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477035 25 x 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15477035 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045640.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick, certified pinhole free
CAS 7440-16-6
Menge 25 x 25 mm
Gewicht ≈0.2g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Rh
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
Synonym fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rh]
IUPAC-Name Rhodium
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Reinheit (%) 99.8%