Learn More
Rhodium(II)-acetat, Dimer, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358176
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358176 100 mg 100 Milligramm
11338176 500 mg 500 Milligramm
11348176 2 g 2 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11358176
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15152.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15956-28-2 | C8H12O8Rh2 | 441.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Katalysator für die Cyclopropanierung von Alkenen, Oxidation von Alkoholen, Cyclisierungsreaktionen mit ɑ-Diazocarbonylgruppen, Einbringung in C-H- und X-H-Bindungen (X-H ist NH oder SH oder OH) und zur Ylidbildung. Reaktiver und nützlicher bei der Differenzierung von Ribonukleosiden und Desoxynukleosiden. Es wird auch zur Funktionalisierung von Fullerenen zu Polymeren verwendet. Effizienter Katalysator für die Wasserstoffübertragung von 2-Propanol auf Cyclohexanon und andere ungesättigte Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in wässriger Lösung wie Wasser. Schwer löslich in Ethanol
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15956-28-2
Summenformel C8H12O8Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 441.99
MDL-Nummer MFCD00003538
InChI-Schlüssel VOXKIADTKKPBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium ii acetate, rhodium diacetate, acetic acid, rhodium 2+ salt, rhodium ii acetate dimer dihydrate, dirhodium tetraacetate, rhodium ii acetate dimer, rhodium acetate, brown, water soluble, diacetoxyrhodium
PubChem CID 122130469
SMILES C[C-]1O[Rh++]234O[C-](C)O[Rh++]2(O1)(O[C-](C)O3)O[C-](C)O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(II) acetate
Schmelzpunkt 205°C
Namenshinweis dimer
Menge 100 mg
Strukturformel [Rh(CO2CH3)2]2
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous solution like water. Slightly soluble in ethanol
IUPAC-Name Bis(λ²-Rhodium(2+)) Tetraacetat
Formelmasse 441.99
Reinheit (%) ≥98%