Learn More
Rhodium(II)-octanoat, Dimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050952
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11319147 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11319147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039825.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73482-96-9
Summenformel C32H60O8Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 778.635
MDL-Nummer MFCD00064724
InChI-Schlüssel FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Synonym chloro 1,2,3-eta-3-phenyl-2-propenyl 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazol-2-ylidene palladium ii
PubChem CID 131858392
IUPAC-Name Octanoat; Rhodium(2+)
SMILES CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCC(=O)[O-].[Rh+2].[Rh+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(II) octanoate dimer
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Strukturformel [Rh[CH3(CH2)6CO2]2]2
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot alcohol, dichloromethane, toluene and acetic acid, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 778.63