Learn More
Rhodium(III)-Chloridhydrat, Rh 38.5 bis 45.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11351658 5 g 5 Gramm
11341658 0.25 g 0.25 Gramm
11331658 1 g 1 Gramm
11365819 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11351658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011032.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20765-98-4
Summenformel Cl3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00149839
InChI-Schlüssel SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym Rhodium trichloride hydrate
IUPAC-Name Rhodium(3+)-trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Namenshinweis Rh 38.5-45.5%
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Dark red crystals
Prozentgehaltsbereich 38.5 to 45.5%
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone.
Formelmasse 209.26 (anhydrous)