Learn More
Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30418976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418976 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418976 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR318645500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) Chloride Hydrate
CAS 20765-98-4
Summenformel Cl3Rh.xH2O
Menge 500 mg
Synonym Rhodium Trichloride Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C21H27F3O8S/c1-5-6-7-10-15(25)11-8-9-14(2)31-20(26)19-17(30-4)12-16(29-3)13-18(19)32-33(27,28)21(22,23)24/h5,12-14H,1,6-11H2,2-4H3
SMILES COc1cc(OC)c(C(=O)OC(C)CCCC(=O)CCCC=C)c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
IUPAC-Name 6-Oxoundec-10-en-2-yl-2,4-dimethoxy-6-(trifluormethylsulfonyloxy)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
Formelmasse 496.1379