missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rhodium(III)-chlorid-Hydrat, TRC

Artikelnummer. 30408901
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408901 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30408901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR3186451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rhodium(III) Chloride Hydrate
CAS 20765-98-4
Summenformel Cl3Rh.xH2O
Menge 1 g
Synonym Rhodium Trichloride Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/C21H27F3O8S/c1-5-6-7-10-15(25)11-8-9-14(2)31-20(26)19-17(30-4)12-16(29-3)13-18(19)32-33(27,28)21(22,23)24/h5,12-14H,1,6-11H2,2-4H3
SMILES COc1cc(OC)c(C(=O)OC(C)CCCC(=O)CCCC=C)c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
IUPAC-Name 6-Oxoundec-10-en-2-yl-2,4-dimethoxy-6-(trifluormethylsulfonyloxy)benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
Formelmasse 496.1379
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.