Learn More
Rhodium(III)nitrat, Lösung, ca. 10 % (w/v) Rh in 20 bis 25 Gew.% HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10502861 2 mL Glasflasche 2 Milliliter
10558883 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10502861
Marke: Thermo Scientific Acros 318980020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10139-58-9 | N3O9Rh | 288.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10139-58-9 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel N3O9Rh
Molekulargewicht (g/mol) 288.92
MDL-Nummer MFCD00011202
InChI-Schlüssel VXNYVYJABGOSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium nitrate, rhodium iii nitrate, rhodium trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt, rhodium 3+ trinitrate, nitric acid, rhodium 3+ salt 3:1, nitric acid,rhodium 3+ salt 3:1, rhodiumtrinitrate, rhodium +3 nitrate, acmc-20ajsk
PubChem CID 150190
IUPAC-Name Rhodium(3+);Trinitrat
SMILES [Rh+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Rhodium(III) nitrate
Namenshinweis Solution, ca.10% (w/w) Rh in 20-25 weight% HNO3
Farbe Braun-orange bis braun-rot
Physikalische Form Lösung
Menge 2 mL
Strukturformel Rh(NO3)3
Formelmasse 288.92
Reinheit (%) 20 to 25% (HNO3) (w/w), 10 to 14% (Rh) (w/v)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.29
Dichte 1.2900g/mL
Visa mer Visa mindre
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.