Learn More
Rhodium(III)-Nitratlösung, Rh 10-15 % Gew./Gew. (endlos Rh), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Rhodium(III) nitrate solution |
| Farbe | Rot bis braun |
| Strukturformel | Rh(NO3)3 |
| UN-Nummer | UN3093 |
| Konzentration | Rh 10 to 15% w/w (cont. Rh) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,water,acetone |
| Formelmasse | 288.92 |
| Geruch | Acidic |
| Menge | 2 g |
| Physikalische Form | Flüssig |