Learn More
Rhodium(IV)-oxid, Rh 75.2-77.4 %
Artikelnummer. p-7052239
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15402827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047002.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12137-27-8
Summenformel O2Rh
Molekulargewicht (g/mol) 134.904
MDL-Nummer MFCD00016312
InChI-Schlüssel KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2
PubChem CID 82936
IUPAC-Name Rhodiumdioxid
SMILES O=[Rh]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium(IV) oxide
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in aqua regia.
Formelmasse 134.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 75.2 to 77.4%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic