Learn More
Rhodizonsäure-Natriumsalz, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10132350 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10132350 5 g Glasgefäß 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10132350
Marke: Fisher Chemical R/0300/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
CAS 523-21-7
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 5 g
Summenformel C6Na2O6
MDL-Nummer MFCD00001650
Synonym sodium rhodizonate, sodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, rhodizonic acid disodium salt, unii-9qf0329l3g, rhodizonic acid sodium salt, rhodizonic acid, disodium salt, disodium 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diolate, 3,4,5,6-tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, disodium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate, dipotassium tetraoxocyclohex-1-ene-1,2-bis olate
InChI-Schlüssel SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
IUPAC-Name disodium pentaoxocyclohexan-1-id-1-olate
Molekulargewicht (g/mol) 214.04
PubChem CID 68225
Formelmasse 214.04g/mol
Verpackung Glasgefäß