missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rhodopsin Antibody (4D2), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-59690R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rhodopsin Monoclonal specifically detects Rhodopsin in Amphibian, Avian, Fish, Mammal, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
| Rhodopsin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| RHO | |
| Bovine Rhodopsin | |
| 100 μL | |
| GPCR, Phospho Specific, Signal Transduction, Vision | |
| 6010 | |
| Amphibian, Avian, Fish, Mammalia, Zebrafish | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 4D2 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen | |
| CSNBAD1, MGC138309, OPN2MGC138311, opsin 2, rod pigment, opsin-2, retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant, rhodopsin, RP4 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Binds specifically to the N-terminus of Rhodopsin. Does not detect Rhodopsin in invertebrates. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido