missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rhodopsin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2668)

Rhodopsin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2668)
Marke: Invitrogen MA556863
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rhodopsin Recombinant Monoclonal Antibody for WB, IHC, IHC (P)
Spezifikation
| Rhodopsin | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| P08100, P15409, P51489 | |
| RHO | |
| Synthetic peptide encompassing a sequence within the Extracellular domain human of Rhodopsin. The exact sequence is proprietary. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Zebrafish | |
| Antibody | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| HL2668 | |
| Unconjugated | |
| RHO | |
| CSNBAD1; L opsin; Long Wavelength Sensitive opsin; LWS opsin; MGC138309; MGC138311; Noerg1; OPN 2; Opn2; Ops; opsin 2; opsin 2, rod pigment; opsin-2; Red Opsin; retinal rod opsin pigment rh1.1; Rh; RH1; rh1.1; rho; rho protein; rhodopsin; rhodopsin (opsin 2, rod pigment) (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant); Rhodopsin (retinitis pigmentosa 4, autosomal dominant); rhodopsin-like-1.1 rod opsin; Rod Opsin; RP 4; RP4; seven transmembrane light receptor; unknown opsin-like protein; wu:fi06d11; zfo2; zfrho | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 212541, 24717, 6010 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur