Learn More
RhoGAP Antibody (OTI9H2), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
550.00 €
Spezifikation
Antigen RhoGAP
Klon OTI9H2
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306557
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44958-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306243
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44958-30ul
30 μL N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
RhoGAP Monoclonal antibody specifically detects RhoGAP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RhoGAP
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
growth factor independent 2, p100 RasGAP-associated p105 protein, p105 RhoGAP, p190-BGFI2, p190BRhoGAP, Rho GTPase activating protein 5, rho GTPase-activating protein 5, RHOGAP5, Rho-type GTPase-activating protein 5
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 948-1261 of human ARHGAP5 (NP_001164) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI9H2
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cell Biology, GPCR, Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
394
IgG2b
>95%