Learn More
RhoH Antibody (OTI9F4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen RhoH
Klon OTI9F4
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306387
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45048-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306636
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45048-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
RhoH Monoclonal antibody specifically detects RhoH in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
RhoH
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
ras homolog gene family, member H, translocation three four
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 97-190 of human RHOH(NP_004301) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI9F4
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
399
IgG1
>95%