Learn More
Kartell SpA RIA-Reagenzglasstopfen
Artikelnummer. 10634052
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
11 bis 13 mm
Packungsgröße:
20000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
10634052 11 bis 13 mm 20000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10634052 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 8831800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00 €
    318.06 € / 20000 Stück
    Sparen 12.94 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stopfen für Einwegreagenzgläser
Druckkappen, gefertigt in HDPE, weiß, geeignet für die Verwendung mit zylindrischen Reagenzgläsern für RIA. Kappen mit gefräster Kante, um das Öffnen und Schließen zu erleichtern.
Spezifikation
Verschlussgröße 11 bis 13 mm
Produkttyp Steckverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material HDPE
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) RIA-Reagenzgläser
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität