Learn More
Ribavirin, Mikromol™
Artikelnummer. 18071780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18071780 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18071780 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0542.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ribavirin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ribavirin
CAS 36791-04-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ribavirin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H12 N4 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ribavirin, Copegus, ICN 1229, NSC 163039, Ravanex, Rebetol, Ribamide, Ribamidil, Ribavarin, Tribavirin, Vilona, Viramid, Virazole, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, 1-beta-D-ribofuranosyl- (9CI), 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-carboxyamide, 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
Menge 250 mg
Formelmasse 244,0808 g/mol