Learn More
Ribavirin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442701 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442701 10 mg 10 Milligramm
11462701 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11442701 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219606610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90 €
    80.85 € / 10 Milligramm
    Sparen 4.05 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Aktiv gegen viele DNA- und RNA-Viren. Ribavirin, MP Biomedicals ist eine antivirale Verbindung, die gegen RSV, HIV, HCV und andere Infektionserreger aktiv ist. Es handelt sich um ein nukleosides Antimetabolith-Medikament, das die Duplikation viraler Genma
Ribavirin wird als Virostatikum gegen eine Vielzahl menschlicher Virusinfektionen, insbesondere chronische Hepatitis C, HIV und Adenovirus eingesetzt. Es hemmt die Biosynthese von Purin (GTP-Pools) und ist ein Vorläufer von Di- und Triphosphaten, die virale RNA-abhängige RNA-Polymerasen hemmen. Sein Metabolit Ribavirin-5'-phosphat ist ein Inhibitor der Inosinmonophosphat (IMP)-Dehydrogenase, aber viele andere Wirkmechanismen werden auch durch experimentelle Nachweise unterstützt. Es ist auch ein Analogon von Imidazol-Nukleotid-Zwischenprodukten in der Purin-Nukleotid-Biosynthese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36791-04-5
Summenformel C8H12N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 244.207
InChI-Schlüssel IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
Synonym ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere
PubChem CID 37542
ChEBI CHEBI:63580
IUPAC-Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazol-3-carboxamid
SMILES C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N
Spezifikation
Schmelzpunkt 173°C (literature)
Verlust bei Trocknung 0.04% (Lit.)
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (20mg/mL, clear, colorless solution).
Formelmasse 244.2g/mol
Reinheit (%) >99%
Physikalische Form Pulver