Learn More
Kartell™ Fotoschalen aus PVC, mit Bodenrillen
Artikelnummer. 10274471
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
Innenseite: 540 x 420 x 180 mm; Außenseite: 635 x 515 x 190 mm
Innenseite: 675 x 530 x 100 mm; Außenseite: 765 x 620 x 110 mm
Innenseite:250 x 200 x 60 mm; außen:302 x 250 x 60 mm
Innenseite:320 x 260 x 70 mm; außen:385 x 325 x 75 mm
Innenseite:350 x 300 x 80 mm; außen:420 x 375 x 85 mm
Innenseite:430 x 330 x 90 mm; außen:505 x 405 x 95 mm
Innenseite:520 x 420 x 90 mm; außen:600 x 495 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10274471 Innenseite: 675 x 530 x 100 mm; Außenseite: 765 x 620 x 110 mm 1 Stück
15865507 Innenseite:250 x 200 x 60 mm; außen:302 x 250 x 60 mm 10 Stück
15875507 Innenseite:320 x 260 x 70 mm; außen:385 x 325 x 75 mm 10 Stück
15885507 Innenseite:350 x 300 x 80 mm; außen:420 x 375 x 85 mm 10 Stück
15895507 Innenseite:430 x 330 x 90 mm; außen:505 x 405 x 95 mm 10 Stück
10060711 Innenseite:430 x 330 x 90 mm; außen:505 x 405 x 95 mm 1 Stück
15805517 Innenseite:520 x 420 x 90 mm; außen:600 x 495 x 100 mm 5 Stück
15815517 Innenseite: 540 x 420 x 180 mm; Außenseite: 635 x 515 x 190 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10274471 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0028600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    96.36 € / 1 Stück
    Sparen 5.64 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die angeschrägten Seiten ermöglichen das Stapeln. Kartell™ Fotoschalen aus PVC sind mit Bodenrillen ausgestattet und eignen sich für fotografische Anwendungen.
Die angeschrägten Seiten ermöglichen ein Stapeln. Kartell™ Fototabletts aus PVC mit geripptem Boden verfügen über eine gerippte Unterseite für fotografische Zwecke.
  • Die Konstruktion aus PVC gewährleistet eine gute Festigkeit und chemische Beständigkeit
  • Empfohlene Höchsttemperatur: 65 °C; PVC kann kurzzeitig bei 75 °C verwendet werden.
  • Schräge Seiten ermöglichen das Stapeln der Schalen
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) Innenseite: 675 x 530 x 100 mm; Außenseite: 765 x 620 x 110 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 100 mm
Länge (metrisch) 675 mm
Material PVC
Typ Fotoschale
Breite (metrisch) 530 mm
Anzahl pro Packung 1 Stück