Learn More
Kartell™ Fotoschalen aus PVC, mit Bodenrillen
Artikelnummer. 15865507
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
Innenseite: 540 x 420 x 180 mm; Außenseite: 635 x 515 x 190 mm
Innenseite: 675 x 530 x 100 mm; Außenseite: 765 x 620 x 110 mm
Innenseite:250 x 200 x 60 mm; außen:302 x 250 x 60 mm
Innenseite:320 x 260 x 70 mm; außen:385 x 325 x 75 mm
Innenseite:350 x 300 x 80 mm; außen:420 x 375 x 85 mm
Innenseite:430 x 330 x 90 mm; außen:505 x 405 x 95 mm
Innenseite:520 x 420 x 90 mm; außen:600 x 495 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
15865507 Innenseite:250 x 200 x 60 mm; außen:302 x 250 x 60 mm 10 Stück
15875507 Innenseite:320 x 260 x 70 mm; außen:385 x 325 x 75 mm 10 Stück
15885507 Innenseite:350 x 300 x 80 mm; außen:420 x 375 x 85 mm 10 Stück
15895507 Innenseite:430 x 330 x 90 mm; außen:505 x 405 x 95 mm 10 Stück
10060711 Innenseite:430 x 330 x 90 mm; außen:505 x 405 x 95 mm 1 Stück
15805517 Innenseite:520 x 420 x 90 mm; außen:600 x 495 x 100 mm 5 Stück
15815517 Innenseite: 540 x 420 x 180 mm; Außenseite: 635 x 515 x 190 mm 4 Stück
10274471 Innenseite: 675 x 530 x 100 mm; Außenseite: 765 x 620 x 110 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15865507 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0028100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 €
    140.94 € / 10 Stück
    Sparen 6.06 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die angeschrägten Seiten ermöglichen das Stapeln. Kartell™ Fotoschalen aus PVC sind mit Bodenrillen ausgestattet und eignen sich für fotografische Anwendungen.
Die angeschrägten Seiten ermöglichen ein Stapeln. Kartell™ Fototabletts aus PVC mit geripptem Boden verfügen über eine gerippte Unterseite für fotografische Zwecke.
  • Die Konstruktion aus PVC gewährleistet eine gute Festigkeit und chemische Beständigkeit
  • Empfohlene Höchsttemperatur: 65 °C; PVC kann kurzzeitig bei 75 °C verwendet werden.
  • Schräge Seiten ermöglichen das Stapeln der Schalen
  • In vielen verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) Innenseite:250 x 200 x 60 mm; außen:302 x 250 x 60 mm
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 60 mm (innen), 60 mm (außen)
Länge (metrisch) 250 mm (innen), 302 mm (außen)
Material PVC
Typ Fotoschale
Breite (metrisch) 200 mm (innen), 250 mm (außen)
Anzahl pro Packung 1 Stück
Form Rechteckig