Learn More
Kartell™ Fotoschalen aus PVC, mit Bodenrillen
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
Innenseite: 540 x 420 x 180 mm; Außenseite: 635 x 515 x 190 mm
Innenseite: 675 x 530 x 100 mm; Außenseite: 765 x 620 x 110 mm
Innenseite:250 x 200 x 60 mm; außen:302 x 250 x 60 mm
Innenseite:320 x 260 x 70 mm; außen:385 x 325 x 75 mm
Innenseite:350 x 300 x 80 mm; außen:420 x 375 x 85 mm
Innenseite:430 x 330 x 90 mm; außen:505 x 405 x 95 mm
Innenseite:520 x 420 x 90 mm; außen:600 x 495 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
5 Stück
Beschreibung
Die angeschrägten Seiten ermöglichen ein Stapeln.Kartell™ Fotoschalen aus PVC mit Bodenrillen eignen sich für fotografische Anwendungen.
- Hergestellt aus PVC für Festigkeit und chemische Beständigkeit
- Empfohlene Maximaltemperatur: 65°C; PVC kann für kurze Zeiträume bei 75°C verwendet werden
- Schalen durch schräge Seiten stapelbar
- In einer großen Vielzahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | Innenseite:250 x 200 x 60 mm; außen:302 x 250 x 60 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Material | PVC |
| Typ | Fotoschale |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Anzahl pro Packung | 1 Stück |
| Form | Rechteckig |