missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ihmann Regenstein™ Farbbandkassetten

Artikelnummer. 10370802
Encompass
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7 m x 12 mm
7 m x 9 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
10370802 7 m x 12 mm
10259011 7 m x 9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10370802 Lieferant Ihmann Regenstein™ Lieferanten-Nr. DYMO45013

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This black on white labelling tape adheres to most clean, flat surfaces including plastic, paper, metal, wood and glass. Easy to peel for trouble-free application and removal without leaving adhesive residue. Ribbon Cassettes ensure long-lasting, high quality labelling that meets virtually all your labelling needs.

  • Schwarz auf Weiß Hochglanz-PET-Klebeband
  • Standardklebstoff
  • Temperaturbereich: -18 bis 90 °C
  • Einfache Abziehfolie, einfach und rückstandslos zu entfernen

Spezifikation

Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 7 m x 12 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.