Learn More
Riboflavin-3',5'-Diphosphat-Ammoniumsalz (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30424269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424269 5 mg 5 Milligramm
30411370 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424269 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR4150305MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin 3',5'-Diphosphate Ammonium Salt
Summenformel C17H22N4O12P2 • x(NH3)
Menge 5 mg
Synonym Benzo[g]pteridine Riboflavin 3'-(Dihydrogen Phosphate) Derivative Ammonium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C17H22N4O12P2.H3N/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(24)20-17(25)19-15)5-11(22)14(33-35(29,30)31)12(23)6-32-34(26,27)28;/h3-4,11-12,14,22-23H,5-6H2,1-2H3,(H,20,24,25)(H2,26,27,28)(H2,29,30,31);1H3/t11-,12+,14-;/m0./s1
SMILES O=C(C1=NC2=CC(C)=C(C)C=C2N(C[C@@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](COP(O)(O)=O)O)C1=N3)NC3=O
IUPAC-Name (2R,3S,4S)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)-2,4-dihydroxypentan-1,3-diyl-bis(dihydrogenphosphat), Ammoniaksalz