Learn More
Riboflavin-5'-(Dihydrogenphosphat)-Mononatriumsalz-Dihydrat (~70%), TRC
Artikelnummer. 30412021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412021 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR414990100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin-5'-phosphate
CAS 6184-17-4
Summenformel C17 H20 N4 O9 P . Na . 2 H2 O
Menge 100 mg
Synonym Riboflavin sodium phosphate dihydrate, Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate)','sodium salt','hydrate (1:1:2), Riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate)','monosodium salt','dihydrate (9CI), Riboflavine 5'-(dihydrogen phosphate)','monosodium salt','dihydrate (8CI), Benzo[g]pteridine','riboflavin 5'-(dihydrogen phosphate) deriv., Alloxazine mononucleotide sodium salt dihydrate, Coflavinase dihydrate, Cytoflav dihydrate, Flavin mononucleotide sodium salt dihydrate, Riboflavin 5'-phosphate monosodium salt dihydrate, Riboflavin 5'-phosphate sodium dihydrate, Vitamin B2 phosphate (sodium salt) dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C17H21N4O9P.Na.2H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t11-,12+,14-;;;/m0.../s1
SMILES O.O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(=O)(O)[O-])c2cc1C
IUPAC-Name Natrium;[(2R,3S,4S)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]hydrogenphosphat;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 514.36
Formelmasse 514.1077