Learn More
Riboflavin-5'-Phosphat-Natriumsalz-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498519 50 g 50 Gramm
15488519 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66949.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6184-17-4
Summenformel C17H24N4NaO11P
Molekulargewicht (g/mol) 514.36
MDL-Nummer MFCD00150993
InChI-Schlüssel LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Synonym riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
IUPAC-Name [(2R,3S,4S)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]dihydrogenphosphat;natrium;dihydrat
SMILES O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb bis orange
Menge 50 g
Beilstein 4106529
Merck Index 14,8201
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 50mg/mL
Formelmasse 514.36 (478.34 Anhydrous)
Physikalische Form Pulver