Learn More
Riboflavin-5'-Phosphat-Natriumsalz-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11401928 50 g 50 Gramm
11491918 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14545.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.20 €
    135.65 € / 50 Gramm
    Sparen 27.55 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6184-17-4 | C17H24N4NaO11P | 514.36 g/mol
Riboflavin 5?-monophosphate (FMN) is used as a prosthetic group by oxidoreductase (one and two electron transfer) enzymes such as NADH dehydrogenase, nitric oxide synthase, and nitrilotriacetate monooxygenase. Riboflavin 5?-monophosphate is used as a substrate to study the specificity and kinetics of FMN phosphohydrolases and to study molecular sensing based gene regulation by riboswitches. It is a photoinitiator of polymerization for PAGE gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Riboflavin-5′-Monophosphat (FMN) wird von Oxidoreduktasen (Transfer von einem oder zwei Elektronen) wie NADH-Dehydrogenase, Stickstoffmonoxid-Synthase und Nitrilotriacetat-Monooxygenase als prosthetische Gruppe verwendet. Riboflavin-5′-Monophosphat wird als Substrat zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik von FMN-Phosphohydrolasen und zur Untersuchung der Genregulation auf Basis molekularer Sensoren mit Riboswitches verwendet. Es dient als Photoinitiator für die Polymerisation von PAGE-Gelen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 50 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Im Kühlschrank lagern. Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6184-17-4
Summenformel C17H24N4NaO11P
Molekulargewicht (g/mol) 514.36
MDL-Nummer MFCD00150993
InChI-Schlüssel LQVGUKOCMOKKJU-FTNKLFHDNA-M
Synonym riboflavin 5'-monophosphate sodium salt dihydrate
PubChem CID 131856174
IUPAC-Name [(2R,3S,4S)-5-(7,8-Dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]dihydrogenphosphat;natrium;dihydrat
SMILES O.O.[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 g
Beilstein 4106529
Merck Index 14,8201
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 50g/L @ 20°C.
Formelmasse 514.36 (478.34 Anhydrous)