Learn More
Thermo Scientific Chemicals Riboflavin, 98 %
Artikelnummer. 10135783 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10135783 500 g Glasflasche 500 Gramm
10593871 25 g Glasflasche 25 Gramm
10438870 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10135783 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 132355000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-88-5
Summenformel C17H20N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 376.37
MDL-Nummer MFCD00005022
InChI-Schlüssel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
PubChem CID 71310809
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin
Extinktion 0.31 to 0.33 (A373/A267), 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Schmelzpunkt 290.0°C
Farbe Gelb bis orange
Verlust bei Trocknung 1.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Merck Index 15, 8325
Spezifischer Drehzustand − 125.00 (20.00°C c=0.5,0.05 M NaOH)
Spezifische Drehung -125
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.07g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in diluted alkalies,,slightly soluble in ethanol and nacl solutions,,insoluble in ethers,chloroform,acetone,benzene,and lipid solvents
Spektrophotometrie 97.5% min. (lambda max. 444nm) (A (1%/1 cm) 328,on dried substance)
IUPAC-Name 7,8-Dimethyl-10-(2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-2H,3H,4H,10H-benzo[g]pteridin-2,4-dion
Formelmasse 376.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver