Learn More
Riboflavin (feine, orange-gelbe Kristalle/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10796644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10796644 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10796644 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP16750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83-88-5 | C17H20N4O6 | 376.37 g/mol
Glasflasche; 50g
Riboflavin ist ein Photoinitiator der Acrylamid/Bis-Acrylamid-Polymerisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Riboflavin
CAS 83-88-5
Schmelzpunkt 290°C
Farbe Gelb bis orange
pH 5.5 to 7.2
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C17H20N4O6
MDL-Nummer MFCD00005022
Menge 50 g
Merck Index 15, 8325
Synonym riboflavin, vitamin b2, lactoflavin, riboflavine, vitamin g, lactoflavine, --riboflavin, beflavin, beflavine, flavaxin
InChI-Schlüssel AUNGANRZJHBGPY-QTZZOOGMNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC-Name 7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 376.37
PubChem CID 71310809
Formelmasse 374.04
Reinheit (%) ≥95%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Fest